Sodio L(+) Glutamato monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Glutamato de sodio monohidrato, L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
119940010 119940025 119940100
ACRO119940010EA 79.5 EUR
ACRO119940010 ACRO119940025 ACRO119940100
Sodio L(+) Glutamato monohidrato 99%
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187.13 g/mol
Pto. de fusión: 232 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150138
Núm. CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Índice Merck: 13,06278
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 5 hrs)
Specific optical rotation +24.5° to +25.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm