Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Glutamato de sodio monohidrato, L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
A12919.0B A12919.0I A12919.30
A12919.0BEA 69.4 EUR
A12919.0B A12919.0I A12919.30
Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥98%
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
Purity: 98+% CAS No.: 6106-04-3 Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O Formula Weight: 187.14 (169.12anhy) Melting Point: 228° dec. Beilstein Reference: 4164348
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Pto. de fusión: 228 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150138
Núm. CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Índice Merck: 13,06278