Sodio L(+) Glutamato monohidrato, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E621, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (S)-(+)-Glutamato de sodio monohidrato, L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
1.06445.9029 1.06445.1000
1.06445.9029EA 0 EUR
1.06445.9029 1.06445.1000
Sodio L(+) Glutamato monohidrato, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E621, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Pto. de fusión: 225…240 °C
Pto. de inflamación: >225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150138
Núm. CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Índice Merck: 13,06278