di-Potasio L(+)-tartrato hemihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R,R)-(+)-Tartrato de dipotasio hemihidrato
A14556.30
A14556.0B
A14556.0I
A14556.30EA
43.1
EUR
A14556.30
A14556.0B
A14556.0I
di-Potasio L(+)-tartrato hemihidrato ≥99%
di-Potasio L(+)-tartrato hemihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6100-19-2
Molecular Formula: K2C4H4O6.0.5H2O
Formula Weight: 235.29 (226.27anhy)
Melting Point: 155° -H2O
Boiling Point: 200-220°
Merck Reference: 14,7677
MDL No.: MFCD00150136
Formula:
KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O Pto. Ebullición: 200…220 °C Pto. de fusión: 155 °C (-H₂O) Densidad: 1,98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150136 Núm. CAS: 6100-19-2 EINECS: 213-067-8 Índice Merck: 14,7677 |