Hematoxilina hidrato, (max. 6% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (+)-Hematoxilina hidrato
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 50.1 EUR
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Hematoxilina hidrato, (max. 6% H₂O)
Hematoxilina hidrato
Formula: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Pto. de fusión: 100…120 °C
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3