Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
125320250 125321000 125320050
ACRO125320250EA 88.8 EUR
ACRO125320250 ACRO125321000 ACRO125320050
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico 99%
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 130…135 °C
Pto. de inflamación: >190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %