Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 88.5 EUR
A14767.14 A14767.22
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥98%
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 130…134 °C
Densidad: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6