Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19116.14 L19116.06
L19116.14EA 95.3 EUR
L19116.14 L19116.06
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Purity: 99+% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2691094
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6