Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 89.1 EUR
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…132 °C
Densidad: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >190 °C
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6