Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 76.6 EUR
8.06914.0025 8.06914.0100
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 130…132 °C
Densidad: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >190 °C
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)