Ácido L(+)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-fenilacetico
A15061.06 A15061.14 A15061.22
A15061.06EA 30.4 EUR
A15061.06 A15061.14 A15061.22
Ácido L(+)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99%
Ácido L(+)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Purity: 99+% CAS No.: 17199-29-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2208678
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004495
Núm. CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8