D(+)-Prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-(+)-Prolina, H-D-Pro-OH
A10682.03
A10682.06
A10682.14
A10682.03EA
56
EUR
A10682.03
A10682.06
A10682.14
D(+)-Prolina ≥99%
D(+)-Prolina
Purity: 99%
CAS No.: 344-25-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 213-215° dec.
Beilstein Reference: 80811
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. de fusión: 213…215 °C (desc.) Densidad: 1,36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064317 Núm. CAS: 344-25-2 EINECS: 206-452-7 |