L(-)-Prolina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
157620250 157621000 157620050 157625000
ACRO157620250EA 65.7 EUR
ACRO157620250 ACRO157621000 ACRO157620050 ACRO157625000
L(-)-Prolina 99+%
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228…233 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064318
Núm. CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Índice Merck: 13,07871
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.5 to 7 (2.5 % at 25°C)
Specific optical rotation -84.5° to -86.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)