L(-)-Prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
A10199.14
A10199.22
A10199.36
A10199.14EA
40.7
EUR
A10199.14
A10199.22
A10199.36
L(-)-Prolina ≥99%
L(-)-Prolina
Purity: 99%
CAS No.: 147-85-3
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 80810
Merck Reference: 14,7780
Optical Rotation: -84° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064318
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Densidad: 1,36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064318 Núm. CAS: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Índice Merck: 14,7780 |