L(-)-Prolina
Proveedor: PanReac AppliChem
A1707.0100
A1707.1000
A1707.0100EA
70.1
EUR
A1707.0100
A1707.1000
L(-)-Prolina
L(-)-Prolina
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 220…222 °C Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064318 Núm. CAS: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Índice Merck: 13,07871 |