L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
1.07430.9010 1.07430.1000
1.07430.9010EA 0 EUR
1.07430.9010 1.07430.1000
L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064318
Núm. CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Índice Merck: 13,07871