L(-)-Prolina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
1.07434.0010EA 39.7 EUR
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
L(-)-Prolina, Millipore®
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064318
Núm. CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Índice Merck: 13,07871