cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: D(+)-cis-4-Hidroxiprolina, H-D-cis-Hyp-OH, (R)-(+)-cis-4-Hidroxiprolina
204910010 204910100
ACRO204910010EA 97.4 EUR
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina 99%
cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Pto. de fusión: 243 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005252
Núm. CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)