cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
L(-)-cis-4-Hidroxiprolina, (S)-(-)-cis-4-Hidroxiprolina, H-cis-Hyp-OH
H27194.MD
H27194.03
H27194.MDEA
246
EUR
H27194.MD
H27194.03
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥99%
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Purity: 99%
CAS No.: 618-27-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 250° dec.
Optical Rotation: -59° (c=2 in water)
Formula:
C₅H₉NO₃ MW: 131,13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064319 Núm. CAS: 618-27-9 EINECS: 210-542-1 |