trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Hyp-OH, (S)-(-)-trans-4-Hidroxiprolina, L(-)-trans-4-Hidroxiprolina
121780100 121780250 121781000 121785000
ACRO121780100EA 77.1 EUR
ACRO121780100 ACRO121780250 ACRO121781000 ACRO121785000
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina 99+%
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 274…275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064320
Núm. CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Índice Merck: 13,04866
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation -74° to -77° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)