trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Hyp-OH, (S)-(-)-trans-4-Hidroxiprolina, L(-)-trans-4-Hidroxiprolina
A11851.09
A11851.14
A11851.22
A11851.09EA
52.3
EUR
A11851.09
A11851.14
A11851.22
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina ≥99%
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Purity: 99+%
CAS No.: 51-35-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 270-273° dec.
Beilstein Reference: 471933
Merck Reference: 14,4840
Optical Rotation: -76° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00064320
Formula:
C₅H₉NO₃ MW: 131.13 g/mol Pto. Ebullición: 296 Pto. de fusión: 270…273 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064320 Núm. CAS: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Índice Merck: 13,04866 |