(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09836.03
L09836.MD
L09836.03EA
62.8
EUR
L09836.03
L09836.MD
(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥97%
(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 25779-13-9
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00066256
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 272…274 °C Pto. de fusión: 64…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066256 Núm. CAS: 25779-13-9 |