Hematoxilina 85%, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
411160250 411161000 411165000
ACRO411160250EA 148 EUR
ACRO411160250 ACRO411161000 ACRO411165000
Hematoxilina 85%, puro, certified
Hematoxilina
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Pto. de fusión: 100…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Índice Merck: 13,04654
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
UV spectrophotometry ≥80 % (On dry basis)
BSC Certification Passes