Hematoxilina, Sigma-Aldrich®

Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY


M-Clarity™ quality level = MQ200

H3136-100G H3136-25G
H3136-100GEA 536 EUR
H3136-100G H3136-25G
Hematoxilina, Sigma-Aldrich®
Hematoxilina
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Pto. de fusión: 291…293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Índice Merck: 13,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1a11675c83ab3776411bf728e6c1426020b0a4&vid=bd1a3ee5236b13437564745d59df067c9ecb8106&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR