Electronos selectivos de iones combinados, perfectION™
Proveedor: Mettler - Toledo
51344706 51344727 51344730 51344724 51344721 51344718 51344715 51344712 51344709 51344703 51344700 51344830 51344827 51344821 51344818 51344815 51344812 51344809 51344806 51344800 51344803
662-1280EA 1630 EUR
662-1280 662-1870 662-1914 662-1282 662-1287 662-1286 662-1281 662-1913 662-1912 662-1297 662-1911 662-1929 662-1928 662-1919 662-1918 662-1284 662-1917 662-1916 662-1283 662-1915 662-1298
Electronos selectivos de iones combinados, perfectION™
Electrodos Electrodos selectivos de iones (ISE)
Los electrodos selectivos de iones combinados constan de un electrodo de medición y un electrodo de referencia integrado.
  • La unión Click & Clear™ permite el contacto óptimo entre la solución de electrolito y la solución de medición, incluso en muestras difíciles
  • Si presiona el cabezal del electrodo hacia abajo, la solución de electrolito puede fluir fácilmente por la unión
  • La unión se limpia perfectamente entre las mediciones y el electrodo se puede vaciar y llenar según sea necesario
Other electrodes available on request. For further informationMore Product Information