Bencina de petróleo, 60…95 °C, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
87125.320EA 53.6 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Bencina de petróleo, 60…95 °C, TECHNICAL
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 60…95 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –40 °C
Densidad: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
IR: 01-2119475514-35
Order Now
Resultados test especificaciones
Destilación (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm