Citocentrífugas, Cellspin®
Proveedor: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 5280 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Citocentrífugas, Cellspin®
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Citocentrífugas versátiles adecuadas para volúmenes de muestra pequeños y grandes, diseñadas para preparaciones celulares en monocapa en aplicaciones médicas como citología, urología, microbiología, hematología, inmunocitoquímica, virología y oncología.
  • Funcionamiento suave, motor de alto rendimiento con controlador sin necesidad de mantenimiento
  • Sellado de la tapa, teclado luminoso de acceso rápido e intuitivo, pomo para introducir valores
  • Cellspin® II: Todas las posibles combinaciones entre –20 to +40 °C, función Fast Cool
  • Seguridad: apagado por sensor de desequilibrio, autoreconocimiento de rotor, sellado de la tapa durante la centrifugación, protección para evitar la caída de la tapa, protección contra el sobrecalentamiento de la cámara (Cellspin® II)
Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.
Información para pedidos: Suministradas con Kits de Iniciación para 200 tests. Otros rotores y accesorios disponibles previa consulta.