Digital Dispersor, OV 725
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20900475 SA20900475
VELPF20900475EA 2050 EUR
VELPF20900475 VELPSA20900475
Digital Dispersor, OV 725
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Dispersor digital de alta calidad con un potente motor sin escobillas, control electrónico de velocidad, función de temporizador/contador integrado y seguridad avanzada. Diseñado para homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezclado a alta velocidad de productos cosméticos, alimentarios, farmacéuticos, y tejidos biológicos.
  • Motor brushless potente que funciona de 2,000 a 25,000 rpm
  • El volumen varía de 0,2 ml a 2,5 L (H2O); maneja muestras viscosas de hasta 5000 mPas.
  • El panel de control está diseñado para optimizar la experiencia del usuario con una pantalla LED brillante e intuitiva de 4 dígitos
  • El temporizador secuencial digital (hasta 99:59 horas) permite un funcionamiento sin supervisión y un trabajo sencillo con numerosas muestras en serie
  • Los indicadores LED señalan el tiempo restante antes de que sea necesario realizar tareas de mantenimiento para sustituir rápidamente la junta
  • Las alarmas específicas alertan al usuario de posibles peligros y de una instalación incorrecta del dispersor
  • Sistema de instalación de la herramienta de dispersión rápido y sencillo
El OV 725 Digital proporciona una excelente fuerza de corte, un funcionamiento sin tensiones y durabilidad para un excelente rendimiento de homogeneización, emulsificación, suspensión y mezcla. También ofrece alta precisión y tiempos de respuesta rápidos.
El motor brushless también produce menos ruido, minimiza las necesidades de mantenimiento y reduce la fricción interna, debido a la ausencia de escobillas, lo que lo hace más eficaz y resistente a lo largo del tiempo. El eficiente motor también es capaz de disipar más fácilmente el calor, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento del instrumento. La pantalla LED intuitiva de 4 dígitos y el cómodo botón de arranque permiten ajustar la velocidad de forma sencilla y precisa. El panel de control está diseñado para optimizar la experiencia del usuario: el parámetro de velocidad es visible de un vistazo para proporcionar una excelente visibilidad en cualquier condición de trabajo.
El innovador temporizador cíclico digital (hasta 99:59 horas) permite trabajar sin supervisión y procesar fácilmente un gran número de muestras en serie, garantizando un rendimiento óptimo, una alta reproducibilidad y evitando el sobrecalentamiento de las muestras. El OV 725 Digital está equipado con un sistema de indicadores LED y un temporizador de mantenimiento que avisa al usuario del desgaste del instrumento, garantizando su sustitución a tiempo para mantener la integridad del instrumento y minimizar el tiempo de inactividad.
Diversas funciones de seguridad proporcionan la máxima protección al usuario en las operaciones diarias. Y los alarmas específicos notifican a los usuarios los riesgos potenciales, como la sobretemperatura y el fallo del motor, mientras que una alarma específica de detección de la herramienta de dispersión alerta al operador en caso de instalación incorrecta o falta de la herramienta de dispersión. La resistente carcasa y la robusta estructura protegen todos los componentes electrónicos internos, lo que permite un funcionamiento correcto en las condiciones más difíciles y convierte al OV 725 Digital en una solución diseñada para durar.
Certificaciones: CB; cNEMKOus.
Información de suministro:
Order Now