Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
D0683-25G D0683-5G
TCIAD0683-25GEA 106 EUR
TCIAD0683-25G TCIAD0683-5G
Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo
Formula: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00024875
Núm. CAS: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d38108005737920b834e38a0125c55d7103dc96f&vid=d38108005737920b834e38a0125c55d7103dc96f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency