2-Amino-5-clorobenzoxazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zoxazolamina, 2-Amino-5-cloro-1,3-benzoxazol
103380050 103380250 103380010
ACRO103380050EA 71 EUR
ACRO103380050 ACRO103380250 ACRO103380010
2-Amino-5-clorobenzoxazol 97%
2-Amino-5-clorobenzoxazol
Formula: C₇H₅ClN₂O
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005770
Núm. CAS: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,10328
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %