2-Amino-4,6-dicloropirimidina 95% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
103490100 103490500
ACRO103490100EA 86.3 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dicloropirimidina 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Pto. de fusión: 219…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006090
Núm. CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %