2-Amino-6-hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
103510250 103511000
ACRO103510250EA 55.1 EUR
ACRO103510250 ACRO103511000
2-Amino-6-hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Formula: C₄H₅N₃O₂
Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Número MDL: MFCD00006094
Núm. CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
UV Lambda max 628 to 632 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.14
BSC Certification Passes