6-Aminouracilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
103521000 103525000 103520250
ACRO103521000EA 53.7 EUR
ACRO103521000 ACRO103525000 ACRO103520250
6-Aminouracilo 98%
6-Aminouracil
Formula: C₄H₅N₃O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006071
Núm. CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific activity ≥1200 GDU/g
Residue after ignition ≤5 %