5-Amino-2-metoxipiridina 90% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 43.2 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-metoxipiridina 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,575 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006264
Núm. CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)