2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 98.4 EUR
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol 99%
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004678
Núm. CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,00447
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)