2-(Aminometil)piridina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Picolamina, (2-Piridilmetil)amina, 2-Piridilmetilamina
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 84.2 EUR
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminometil)piridina 99%
2-(Aminometil)piridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 82…85 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006360
Núm. CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA