2-Amino-4-metilpirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104090100 104091000
ACRO104090100EA 28.9 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-metilpirimidina 97%
2-Amino-4-metilpirimidina
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…160 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006101
Núm. CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %