4,4'-Oxidianilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
104330250 104331000 104335000
ACRO104330250EA 38.3 EUR
ACRO104330250 ACRO104331000 ACRO104335000
4,4'-Oxidianilina 98%
4,4'-Oxidianilina
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 190 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 189…193 °C
Pto. de inflamación: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007863
Núm. CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)