Ácido 11-aminoundecanoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 36.6 EUR
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
Ácido 11-aminoundecanoico 97%
Ácido 11-aminoundecanoico
Formula: C₁₁H₂₃NO₂
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 187…190 °C
Número MDL: MFCD00008150
Núm. CAS: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %