Benzofurano 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105480100 105480500
ACRO105480100EA 65.7 EUR
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofurano 99.5%
Benzofurano
Formula: C₈H₆O
Pto. Ebullición: 173…175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: < –18 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005847
Núm. CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01089
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %