Tetrafenil-1,2-etanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
105590100 105591000
ACRO105590100EA 32.7 EUR
ACRO105590100 ACRO105591000
Tetrafenil-1,2-etanodiol 98%
Tetrafenil-1,2-etanodiol
Formula: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…186 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004448
Núm. CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Índice Merck: 13,01101
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %