Benzoxazol 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 64.8 EUR
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazol 97+%
Benzoxazole
Formula: C₇H₅NO
Pto. Ebullición: 182…185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005765
Núm. CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)