1-Fenilbutano-1,3-diona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
105690500 105692500
ACRO105690500EA 62.9 EUR
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Fenilbutano-1,3-diona 98%
1-Fenilbutano-1,3-diona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008786
Núm. CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %