Ácido 3-benzoilpropionico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
105790250 105791000
ACRO105790250EA 59.4 EUR
ACRO105790250 ACRO105791000
Ácido 3-benzoilpropionico 98%
Ácido 3-benzoilpropionico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002792
Núm. CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %