5-Benciloxiindol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Benciloxi-1H-indol
106090050 106090250
ACRO106090050EA 49.4 EUR
ACRO106090050 ACRO106090250
5-Benciloxiindol 95%
5-Benciloxiindol
Formula: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 96…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005676
Núm. CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≤6 % Toluene
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g