Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
106210250 106211000 106215000
ACRO106210250EA 40.7 EUR
ACRO106210250 ACRO106211000 ACRO106215000
Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio 99%
Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₅H₂₂ClP
Pto. de fusión: 337 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011913
Núm. CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %