Bromuro de 2-bromoetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoetilamina, bromhidrato
106930250 106931000 106930010 106930025 106932500 106935000
ACRO106930250EA 30.8 EUR
ACRO106930250 ACRO106931000 ACRO106930010 ACRO106930025 ACRO106932500 ACRO106935000
Bromuro de 2-bromoetilamonio 99%
Bromuro de 2-bromoetilamonio
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012886
Núm. CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %