N-(2-Bromoetil)ftalimida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250
106971000
ACRO106970250EA
40.3
EUR
ACRO106970250
ACRO106971000
N-(2-Bromoetil)ftalimida 97%
N-(2-Bromoetil)ftalimida
Formula:
C₁₀H₈BrNO₂ Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005902 Núm. CAS: 574-98-1 EINECS: 209-379-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to light pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % (on dry substance) |