Bromuro de 3-bromopropilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
107380250
107381000
ACRO107380250EA
58.1
EUR
ACRO107380250
ACRO107381000
Bromuro de 3-bromopropilamonio 98%
Bromuro de 3-bromopropilamonio
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Pto. de fusión: 171…175 °C |
Número MDL:
MFCD00012912 Núm. CAS: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to light beige to light pink Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N) |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in dilute NH4OH) |