Cloruro de 4-bromopiridinio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromopiridina HCl
107420050 107420250
ACRO107420050EA 86.2 EUR
ACRO107420050 ACRO107420250
Cloruro de 4-bromopiridinio 98%
Cloruro de 4-bromopiridinio
Formula: C₅H₅BrClN
Pto. de fusión: 313…315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012828
Núm. CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)